Description
- Disponibles avec ou sans couvercle transparent pour aider à protéger les échantillons contre la contamination
- Poignée ergonomique avec un bord légèrement coudé
- La pelle se positionne à l’horizontale et peut être posée sans écoulement de la matière contenue
- Idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
- Conditionnement individuel pour usage unique
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
Spécification
Spécification
| Description | Avec couvercle |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Pelle jetable |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes |
| Comprend | Avec couvercle |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |