Learn More
Buerkle™ Pelle d’échantillonnage à usage unique SteriPlast™
BIOPHARMA
Code produit 17280584 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Longueur (métrique):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Comprend:
Avec couvercle
Sans couvercle
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Longueur (métrique) Comprend
17280584 2 000 ml 10 pièces - -
15366317 25 mL 10 pièces 141 mm Sans couvercle
15694104 1 000 ml 10 pièces 332 mm Sans couvercle
15376317 25 ml 10 pièces 142 mm Avec couvercle
15386317 50 ml 10 pièces 160 mm Sans couvercle
15396317 50 ml 10 pièces 161 mm Avec couvercle
15306327 100 ml 10 pièces 205 mm Sans couvercle
15390937 100 ml 10 pièces 206 mm Avec couvercle
15316327 150 ml 10 pièces 216 mm Sans couvercle
15326327 150 ml 10 pièces 218 mm Avec couvercle
15581721 250 ml 10 pièces 232 mm Sans couvercle
15591721 250 ml 10 pièces 253 mm Avec couvercle
15501731 500 ml 10 pièces 280 mm Sans couvercle
15511731 500 ml 10 pièces 283 mm Avec couvercle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17280584 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53781020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    86.05€ / 10 pièces
    Économisez 31.95€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Échantillonnez des poudres, granulés et pâtes avec ces pelles en PS stériles. Disponible avec ou sans couvercle transparent pour garantir une procédure d'échantillonnage stérile et sans contamination.
  • Disponibles avec ou sans couvercle transparent pour aider à protéger les échantillons contre la contamination
  • Poignée ergonomique avec un bord légèrement coudé
  • La pelle se positionne à l’horizontale et peut être posée sans écoulement de la matière contenue
  • Idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
  • Conditionnement individuel pour usage unique
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Disponibles en quatre tailles
  • Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 67,63 oz.
Capacité (métrique) 2 000 ml
Certifications/Conformité Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Jetable Usage unique
Type de produit Pelle jetable
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable