Description
- La spatule-cuillère est une spatule double comprenant une cuillère de 0,5 mL et une lame de spatule de 17 mm, pour une longueur totale de 178 mm.
- PS, spécialement conçue pour une utilisation à usage unique, résistante aux produits chimiques et à la corrosion
- Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
- Conditionnée individuellement et stérilisée par rayons gamma
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Jetable | Usage unique |
| Largeur (métrique) | Lame à cuillère de 17 mm |
| Matériau | Polystyrène |