Description
- Version septum unique pour l’échantillonnage aseptique
- Haute rétention des microbes
- Adsorption faible
- Stabilité mécanique élevée
- Aiguille métallique pointue pour une pénétration facile
- Pinces pour tubes à code couleur pré-installées
- Marques graduées faciles à lire
- Facile à utiliser (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
- Identification du numéro de produit / lot
- Grande variété d’adaptateurs et plus de 20 types d’unités différents
- Conditionnement imperméable au gaz pour une protection contre les stérilisants
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Contrôle de stérilité |
| Type | Système de tubulure avec une aiguille double |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguille double |
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?