Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 15504004 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Stérilité Conditionnement
15504004 200 mm Stérile 10 pièces
16269421 100 mm Stérile 50 pièces
15360044 100 mm Stérile 100 pièces
16259421 100 mm Non stérile 50 pièces
15879741 100 mm Non stérile 100 pièces
15889741 200 mm Non stérile 20 pièces
30286533 250 mm Stérile 10 pièces
30286532 250 mm Non stérile 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15504004 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8370H200S
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour les laboratoires, les environnements pharmaceutiques, les salles blanches et la fabrication de produits chimiques. L'entonnoir liquide jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ est livré dans un emballage individuel après avoir été mo
  • Fabrication en PEHD
  • Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans BSE/TSE
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Tekniske data
Diamètre (métrique) supérieur 200 mm
Diamètre (métrique) de la tige 15 mm
Stérilité Stérile
Type de produit Entonnoir de remplissage (liquide)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.