Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante agitatrice et accessoires pour plaque chauffante
Description
- Pièces de rechange et accessoires pour diverses plaques chauffantes, agitateurs et plaques chauffantes agitatrices
Specifications
Specifications
| Description | Se branche dans une plaque chauffante ou un agitateur |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques chauffantes et agitateurs pour étudiants de premier cycle |
| À utiliser avec (application) | Régulation précise de la température des liquides |
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Modèle | SCT2 |
| Température (impériale) | 122°F à 392°F |
| Température (métrique) | 50°C à 200°C |
| Type | Contrôleur de température |
| Largeur (impériale) | 3,5 in |
| Poids (métrique) | 635 g |
| Show More |