Learn More
Seward™ Stomacher™ Sacs mélangeurs de laboratoire
Code produit 10658165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 à 80 ml
80 à 400 ml
Description:
Fond carré, fermeture
Fond carré, standard
Fond carré, standard, sans tamis ni fermeture
Fond rond ; Bouchon
Fond rond, standard
Round bottom; with Strainer
Square bottom, With strainer
Nb par paquet:
200
250
500
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Description Nb par paquet Conditionnement
10658165 80 à 400 ml Square bottom, With strainer 200 200 pièces
10657975 80 à 400 ml Fond carré, standard 500 500 pièces
10576064 80 à 400 ml Fond rond, standard 500 500 pièces
10746855 80 à 400 ml Round bottom; with Strainer 200 200 pièces
12734876 5 à 80 ml Fond carré, standard, sans tamis ni fermeture 200 200 pièces
10668165 80 à 400 ml Fond carré, fermeture 250 250 pièces
10547394 80 à 400 ml Fond rond ; Bouchon 250 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10658165 Fournisseur Seward™ Code fournisseur BA6041/STR
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La gamme de sachets Stomacher™ a été conçue pour répondre à toutes les applications du mélange d’échantillons, de la coloration et du stockage, y compris les sachets conçus pour le mélange étendu et les petits échantillons pour les applications de s
  • Seward Stomacher La gamme de sacs est fabriquée à partir de granulés de polyéthylène basse densité (PEBD) vierge de qualité alimentaire, extrudés à une épaisseur de μfilm de 65 µm.
  • Sacs robustes également disponibles pour l'échantillonnage de grands volumes, épaisseur de film μde 80 m ; Sacs en polyéthylène stériles (irradiés aux rayons gamma) ; Les sacs à fermeture sont munis d'une bande de fermeture métallique sur le dessus pour un stockage à court terme.
  • Les sachets à tamis ont un maillage en plastique interne pour faciliter la pipette à partir d’échantillons qui produisent une grande quantité de débris
  • Sachets à chambre simple pour une utilisation dans les Mélangeurs de laboratoire ; stérilité interne assurée par une barrière stérile exclusive détachable sur les sachets
  • Matériau de tube extrudé en polyéthylène vierge hautement transparent et résistant aux perforations
  • Il suffit de déchirer l’extrémité perforée le long de la partie supérieure du sachet, d’enlever le sachet et de l’ouvrir à l’aide de l’ouvre-sachet Seward, d’insérer le matériau à analyser et à traiter
  • Sachets disponibles pour échantillons de 25 µl à 4500 ml
‡Pour le modèle 400 abandonné (14-550-5G, -5H). Les sacs pour le modèle 400C peuvent également être utilisés dans le modèle 400.
Spécification
Description Square bottom, With strainer
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Aucun
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour préparer, stocker et transporter les échantillons dans la préparation d’échantillons microbiologiques
À utiliser avec (équipement) Stomacher 400 et tous les autres mélangeurs à palettes de 400 ml
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Nb par paquet 200
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons gamma
Dimensions (L x l) 305 mm x 177 mm
Type de produit Sacs mélangeurs de laboratoire
Capacité (métrique) 80 à 400 ml
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (métrique) 177 mm
Épaisseur (métrique) 65 μm