Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt pour flacon d’aspiration
Code produit 10335521 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Connectors:
Raccord de 3/4 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Connectors Conditionnement
10335521 Raccord de 3/4 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10335521 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 131100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’adapte à toutes les tailles
  • Adaptateur PP inclus
  • Comprend 2 joints en FKM
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    À utiliser avec (application) Stockage
    À utiliser avec (équipement) Flacons et tambours d’aspiration
    Connectors Raccord de 3/4 po