Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en caoutchouc à deux orifices Fisherbrand BS 2775
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Petit bouchon conique utilisé pour sceller les ouvertures des tubes à essai, des flacons et d’autres verreries de laboratoire
- Préférable pour les applications nécessitant un joint plus serré ou une résistance chimique supérieure
- Évitez la contamination des échantillons en protégeant les contenus de la verrerie de laboratoire de l’air
- Permet aux expérimentateurs d’agiter ou de mélanger des solutions sans les renverser
Spécification
Spécification
| Description | Deux trous |
| Quantité | 5/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon conique (2 trous) |