Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
Code produit 10413501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
115 x 100 x 75 mm
230 x 145 x 125 mm
240 x 145 x 125 mm
335 x 200 x 150 mm
335 x 205 x 155 mm
485 x 310 x 180 mm
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur
10413501 230 x 145 x 125 mm Bleu
10670073 485 x 310 x 180 mm Rouge
15973142 335 x 205 x 155 mm Bleu
10580482 485 x 310 x 180 mm Vert
16377268 335 x 200 x 150 mm Bleu
10500682 485 x 310 x 180 mm Bleu
17561965 240 x 145 x 125 mm Bleu
10338572 115 x 100 x 75 mm Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10413501 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 653300
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau Polystyrène
Couleur Bleu
Forme Rectangulaires
Type de montage Empilable
Capacité (métrique) 3,82 l, 436 kg
Certifications/Conformité Homologué pour le contact alimentaire RAL
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
Dimensions (L x l x H) 230 x 145 x 125 mm
Longueur (métrique) 232 mm
Largeur (métrique) 148 mm
Hauteur (métrique) 126 mm