Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
Spécification
Spécification
| Type | Réservoir de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de montage | Empilable |
| Capacité (métrique) | 167 kg, 7,1 L |
| À utiliser avec (application) | Homologué pour le contact alimentaire |
| Quantité | 2/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 335 x 205 x 155 mm |
| Longueur (métrique) | 332 mm |
| Afficher plus |