missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Optrel Storage Box for Swiss Air Half Mask

Catalog No. 31873118
Ansicht ändern
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Swiss Air Half Mask
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. For Use With (Equipment) Packungsgröße
31873118 Swiss Air Half Mask Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 31873118 Lieferant Optrel Lieferanten-Nr. 4556.150
Expédition estimée: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Storage box for Swiss Air half mask for safe clean storage. Designed to maintain hygiene and protection of equipment.

  • Storage box for Swiss Air half mask, designed for safe and clean storage.

Spezifikation

For Use With (Equipment) Swiss Air Half Mask
Quantity 1 Ea.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.