Learn More
Eppendorf™ Boîtes de stockage
Code produit 15690645 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 tubes cryogéniques à filetage interne
25 tubes (15 mL)
25 tubes (5 mL)
25 tubes (5 ml) avec bouchon à vis
64 tubes (1 à 2 mL)
81 tubes cryogéniques (1 à 2 mL) avec bouchon à vis
81 tubes cryogéniques (3 mL) avec bouchon à vis
81 tubes cryogéniques (4 à 5 mL) avec bouchon à vis
9 tubes (25 ml)
9 tubes (50 mL), 4 tubes (15 mL)
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
4 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15690645 64 tubes (1 à 2 mL) 3 pièces
15690187 81 tubes cryogéniques (1 à 2 mL) avec bouchon à vis 3 pièces
15642647 100 tubes cryogéniques à filetage interne 3 pièces
15652647 81 tubes cryogéniques (3 mL) avec bouchon à vis 2 pièces
15662647 81 tubes cryogéniques (4 à 5 mL) avec bouchon à vis 2 pièces
15601734 25 tubes (5 mL) 4 pièces
15692647 25 tubes (5 ml) avec bouchon à vis 2 pièces
15672647 25 tubes (15 mL) 2 pièces
15682647 9 tubes (50 mL), 4 tubes (15 mL) 2 pièces
16376485 9 tubes (25 ml) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15690645 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030140524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.30€
    31.90€ / 3 pièces
    Économisez 2.40€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de sélectionner les combinaisons de boîtes optimales pour répondre aux besoins de stockage individuels et assure un rangement sûr de vos tubes d'échantillons dans un format compact.
  • Options d’association flexible et optimisée pour les différents formats de boîte
  • Conserve sa forme à une température de congélation de -86 °C pour le stockage des échantillons ou après autoclavage pendant 20 minutes à 121 °C pour la stérilisation.
  • Code individuel fiable, à caractères alphanumériques et marqué au laser attribué à chaque emplacement d’échantillon
  • Minimise les risques d’erreurs d’attribution
  • Offre une lisibilité à contraste élevé
  • Reste en place de matière permanente
  • Cinq autres étiquettes d’inscription sur le couvercle permettent l’étiquetage spécifique à l’utilisateur
  • Compatible avec tous les formats de tubes standard : tubes cryogéniques, tubes à microcentrifuger, tubes coniques de 15 et 50 mL et autres récipients de laboratoire
  • Boîtes pour tubes coniques de 15 mL et 50 mL avec fentes de ventilation pour un processus de congélation uniforme
  • Empêche tout dommage ou bris de tubes qui survient fréquemment lors de la congélation de longs tubes dans des boîtes fermées
  • Compatible avec les systèmes courants de rack pour congélateur et les différentes variantes de grilles internes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité 64 tubes (1 à 2 mL)
Matériau Polypropylène
Positions 64
Empilables Oui
Nbre de racks 8 x 8
Nb par paquet 3 pièces
Hauteur (impériale) 2 in
Type de produit Boîte de stockage
Hauteur (métrique) 52,8 mm