Learn More
Thermo Scientific™ Tiges de stockage, Nalgene, standard
Code produit 10100341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tige de stockage
Tige de stockage cryogénique
Conception:
Codeur
Étagé
Standard
Longueur (métrique):
29 cm
30 cm
Sans objet
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conception Longueur (métrique) Conditionnement
10100341 Tige de stockage cryogénique Étagé 29 cm 12 pièces
10356091 Tige de stockage cryogénique Standard 29 cm 50 pièces
11860491 Tige de stockage Standard 30 cm 48 pièces
10738371 Tige de stockage Standard 30 cm 12 pièces
10410803 Tige de stockage cryogénique Codeur Sans objet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10100341 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50150001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.30€
    24.12€ / 12 pièces
    Économisez 2.18€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rangez divers tubes de cryostockage dans ces casiers de stockage disponibles en format standard ou étagé et pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
Rangez vos tubes de cryostockage Thermo Scientific™ Nalgene™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ dans des casiers de stockage Thermo Scientific™ disponibles en format standard ou étagé pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
  • Capables de stocker des tubes protégés par une tubulure Thermo Scientific™ CryoFlex™
  • Compatibles avec les inserts de couleur se fixant à l’extrémité du casier et inscriptibles pour permettre une identification et une gestion des stocks rapides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conception Étagé
Matériau Aluminium
Type Tige de stockage cryogénique
Quantité 12/Paquet, 48/Carton
Longueur (impériale) 11,31 in
Longueur (métrique) 29 cm