Learn More
Thermo Scientific™ Protection pour tubes de stockage
Code produit 10099010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Boîte de stockage de flacons cryogéniques
Protection pour tubes
Support de flacons
Quantité:
100/Sachet, 100/Carton
15/sachet, 300/boîte
200/Sachet, 200/Carton
350/Sachet, 350/Carton
Conditionnement:
100 pièces
15 pièces
200 pièces
350 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
10099010 Protection pour tubes 15/sachet, 300/boîte 15 pièces
10018840 Support de flacons 100/Sachet, 100/Carton 100 pièces
10378321 Boîte de stockage de flacons cryogéniques 350/Sachet, 350/Carton 350 pièces
10461482 Boîte de stockage de flacons cryogéniques 200/Sachet, 200/Carton 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10099010 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 343958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    108.55€ / 15 pièces
    Économisez 19.45€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrez une protection supplémentaire à vos tubes et flacons de stockage cryogénique, par exemple lors de l’expédition ou du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur grâce à ces accessoires de stockage.
Offrez une protection supplémentaire à vos tubes et flacons de stockage cryogénique si nécessaire grâce aux accessoires de protection pour tubes de stockage Thermo Scientific™. Par exemple, protégez vos échantillons lors du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur ou lors de l’expédition d’échantillons. Ces accessoires de stockage cryogénique, tels que les enveloppes de tubes, les manchons et les mini-boîtes, sont conçus pour une manipulation sûre.
  • Thermorétractez/pincez chacune des extrémités de la gaine Nunc CryoFlex autour des cryotubes pour éviter tout risque de fuite d’azote liquide dans les tubes pendant toute la durée du stockage
  • Les manchons transparents Nunc CryoSleeve s’adaptent à tous les systèmes de canes Thermo Scientific Nunc ou Nalgene™ et offrent une sécurité optimale pendant la manipulation et l’immersion des tubes en phase liquide en évitant que les tubes ne touchent l’azote liquide
  • Les mini cryoboîtes Nunc CryoTube représentent la solution idéale pour stocker et expédier des petites quantités d’échantillons avec un couvercle à ajustement par friction et une structure robuste en polystyrène à haute résistance aux chocs pour protéger les échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Enveloppe de tube Nunc CryoFlex, 500 mm, 14 mm ID
Diamètre (métrique) interne 14 mm
Quantité 15/sachet, 300/boîte
Hauteur (métrique) 500 mm
Type de produit Protection pour tubes