Learn More
Usbeck™ Froceps droit à pointe émoussée en acier inoxydable
Code produit 10680093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10680093 105 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10680093 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.99€
    3.50€ / 1 pièces
    Économisez 0.49€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dissecter les spécimens avec précision. Usbeck™ Les forceps sont parfaitement adaptés à la dissection ou à la manipulation d'échantillons de laboratoire.
  • Acier inoxydable
  • Droit
  • Pointe émoussée
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 105 mm