Learn More
Gosselin™ Récipients droits
Code produit 15498824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
380 pièces
700 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Couleur de bouchon Conditionnement
15498824 125 mL Non stérile Bleu 380 pièces
15458814 60 mL Non stérile Bleu 700 pièces
15468814 60 mL Non stérile Rouge 700 pièces
15478814 60 mL Non stérile Blanc 700 pièces
15468824 125 mL Stérile Rouge 380 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15498824 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP52C011
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires. Les récipients droits Gosselin™ sont dotés d’un bouchon étanche.
  • Le polypropylène incassable est spécialement conçu pour une utilisation dans les industries agroalimentaires, laitières et brassicoles
  • Bouchons vissant LDPE inclus
  • Le rebord interne étanche empêche les gouttes entre les filetages
  • Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : NIVEAU DE STÉRILITÉ SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 125 mL
Certifications/Conformité ISO 11137
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) 52 mm
À utiliser avec (application) Applications bactériologiques
Hauteur (métrique) 74 mm
Comprend Bouchon à vis en PEBD avec rebord interne étanche
Étiquette Aucune étiquette
Nb par paquet 380/paquet