Learn More
Karl Hecht™ Pipettes compte-gouttes à extrémité droite
Code produit 30130490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d'environ 80 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
30130490 Longueur d'environ 80 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130490 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.36€
    3.23€ / 10 pièces
    Économisez 5.13€
    61% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des mesures de gouttelettes précises et calibrées avec exactitude en laboratoire.
  • Fabriqué en verre transparent
  • Finition solide
  • tétine sans caoutchouc
  • Longueur d'environ 80 mm
  • Fourni par paquet de 50
Spécification
Diamètre (métrique) externe Env. 7-8 mm
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Chute précise
Comprend Extrémité droite
Quantité 50/Pk.
Longueur (métrique) 80 mm
Type Pipette compte-gouttes