Learn More
Usbeck™ Pinces droites à pointe fine en acier inoxydable
Code produit 10055581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10055581 145 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10055581 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.90€
    5.45€ / 1 pièces
    Économisez 0.45€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une précision optimale avec les pinces en acier inoxydable. Usbeck™ Les pinces droites à pointe fine en acier inoxydable sont idéales pour une utilisation en laboratoire ou en milieu chirurgical.
  • Forceps
  • Acier nickelé
  • Pointe fine droite
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 145 mm