Learn More
Fisherbrand™ Cuves à bords droits avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Construction translucide et durable en polypropylène pour une simple visualisation du contenu
- Un large manche et des côtés droits facilitent l’ajout et le retrait complet du contenu
- Idéal pour stocker et collecter des spécimens et des fournitures de laboratoire
- Le polypropylène offre une meilleure tolérance à la température que le HDPE et une meilleure clarté des contacts
- Bouchon à vis en polypropylène blanc inclus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 47 mm |
| À utiliser avec (application) | Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu |
| Comprend | Bouchon |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 48 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 48 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |