Learn More
Fisherbrand™ Cuves à bords droits avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16114577 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16114577 950 ml 24 pièces
16194567 30 ml 72 pièces
16104577 60 ml 48 pièces
16134577 240 ml 36 pièces
16184567 480 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16114577
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuves à bords droits Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont idéales pour les grands échantillons de solides et permettent l’élimination complète du contenu.
  • Translucides et durables
  • Les cuves sont idéales pour le stockage et le prélèvement d’échantillons et de fournitures de laboratoire
  • Le col large et les côtés droits facilitent la récupération du contenu
  • Le polypropylène offre une plus grande tolérance aux températures élevées que le PEHD et une meilleure clarté des contacts
  • Comprennent un col large et des côtés droits qui facilitent la récupération du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 950 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 116 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 113 mm
À utiliser avec (application) Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 100 mm
Matériau Polypropylène
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 120-400
Clarity Translucide
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 97 mm
Type de produit Pot à parois droites
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 120-400 mm
Diamètre (métrique) 114 mm
Type de bouchon Bouchon