Learn More
Fisherbrand™ Cuves à bords droits avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16194567 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16194567 30 ml 72 pièces
16104577 60 ml 48 pièces
16134577 240 ml 36 pièces
16184567 480 ml 24 pièces
16114577 950 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16194567
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les cuves à bords droits Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont idéales pour les grands échantillons de solides et permettent l’élimination complète du contenu.
  • Construction translucide et durable en polypropylène pour une simple visualisation du contenu
  • Un large manche et des côtés droits facilitent l’ajout et le retrait complet du contenu
  • Idéal pour stocker et collecter des spécimens et des fournitures de laboratoire
  • Le polypropylène offre une meilleure tolérance à la température que le HDPE et une meilleure clarté des contacts
  • Bouchon à vis en polypropylène blanc inclus
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 39 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
À utiliser avec (application) Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 43 mm
Matériau Polypropylène
Quantité 72
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 43 à 400
Clarity Translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 40 mm
Chemical Label Non marqué
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 38 mm
Type de bouchon Bouchon
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Pot à paroi droite