Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon rouge et étiquette
Code produit 15418824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Conditionnement:
1000 pièces
264 pièces
380 pièces
700 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15418824 60 mL 700 pièces
15418814 40 mL 1000 pièces
15468834 125 mL 380 pièces
15478844 180 mL 264 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15418824 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP35C032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.46€
    111.69€ / 700 pièces
    Économisez 80.77€
    41% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 60 mL
Couleur de bouchon Rouge
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Transparent
Comprend Étiquette blanche
Étiquette Étiquette blanche
Nbre par carton 700/Carton
Nb par paquet 70/sachet