Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes anti-éclaboussures de type Stutzer, droites
Code produit 10231071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23 NS 14/23
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
10231071 NS 29/32, NS 29/32 1 pièce
10588421 NS 14/23 NS 14/23 1 pièce
11953461 NS 29/32, NS 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10231071 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05035044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    87.35€ / 1 pièces
    Économisez 36.65€
    29% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À placer sur des flacons de distillation pour la séparation des gouttes. Les têtes antiéclaboussures droites Lenz Laborglasinstrumente™, de type Stutzer, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable Duran™.
  • Droite avec rodages mâle et femelle NS
  • Résistance thermique et chimique
  • Dilatation thermique minimale
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la séparation des gouttes (placement direct sur des flacons de distillation)
Type Têtes anti-éclaboussures droites
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 29/32, NS 29/32