Learn More
Sampling Systems™ Pinces brucelles droites
Code produit 17942132 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17942132 200 mm 1 pièce
17992102 100 mm 1 pièce
17912112 300 mm 1 pièce
17932132 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17942132 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A596200
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces pinces à épiler en acier inoxydable 316L sont conçues pour une utilisation en laboratoire, en production et en milieu industriel. Les pinces à épiler facilitent la manipulation d'objets délicats, tels que des flacons et des mouchoirs en papier.
  • Gamme de différentes longueurs pratiques
Spécification
Type de pointe Droit
Longueur (impériale) 7,9 in
Matériau Acier inoxydable (316L)
Longueur (métrique) 200 mm
Type de produit Pinces
Quantité (nbre par cas) 1 Pince/Cs.
Stérilité Non stérile
Modèle Norme