Learn More
Sampling Systems™ Pinces brucelles droites
Code produit 17992102 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17992102 100 mm 1 pièce
17942132 200 mm 1 pièce
17912112 300 mm 1 pièce
17932132 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17992102 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A596100
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces pinces à épiler en acier inoxydable 316L sont conçues pour une utilisation en laboratoire, en production et en milieu industriel. Les pinces à épiler facilitent la manipulation d'objets délicats, tels que des flacons et des mouchoirs en papier.
  • Gamme de différentes longueurs pratiques
Spécification
Type de produit Pinces
Longueur (impériale) 3,9 in
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Acier inoxydable (316L)
Quantité 1 pince/br.
Stérilité Non stérile
Modèle Étalon
Type de pointe Droit