Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables en vrac en polystyrène Stripette™, stériles
BIOPHARMA
Code produit 10420672 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations négatives:
0,2 ml
2,5 ml
3 ml
10 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations négatives Couleur Conditionnement
10420672 1 ml 0,2 ml Jaune 1000 pièces
10574712 2 ml 0,2 ml Vert 1000 pièces
10275471 10 ml 3 ml Orange 500 pièces
10633053 25 ml 10 ml Rouge 200 pièces
10534961 50 ml 10 ml Violet 100 pièces
10758782 5 ml 2,5 ml Bleu 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10420672 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4010
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène en vrac Corning™ Stripette™ sont idéales pour les applications de manipulation de liquides stériles et non stériles à grande échelle.
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxiques
  • Sans ESB / EST
  • La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
  • Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Longueur (impériale) 10,94 in
Graduations négatives 0,2 ml
Quantité 1000/boîte
Type de pointe Anti-goutte
Type d’emballage En vrac
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 27,8 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique