Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables à pointe large en PS avec emballage plastique à ouverture facile Stripette™
Tous les produits Corning Produits
Description
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
- Non cytotoxiques
- Sans ESB / EST
- La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
- Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
- Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
- Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
- Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
- Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2 % |
| Certifications/Conformité | Apyrogènes, sans DNase ni RNase |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Longueur (impériale) | 13,54 in |
| Graduations négatives | 3 ml |
| Type de pointe | Rond |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel, emballage plastique |
| Afficher plus |