Learn More
Corning™ Stripette™ Pipettes sérologiques stériles, entièrement emballées dans du plastique et en polystyrène
BIOPHARMA
Code produit 10127400 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Couleur Conditionnement
10127400 5 ml 0,1 mL Bleu 200 pièces
10238800 1 ml 0,1 mL Jaune 1000 pièces
10265471 1 ml 0,01 mL Jaune 200 pièces
10636391 50 ml 0,5 ml Violet 100 pièces
10340501 2 ml 0,01 mL Vert 1000 pièces
10677341 10 ml 0,1 mL Orange 200 pièces
10732742 25 ml 0,2 ml Rouge 200 pièces
10194331 100 ml 1 ml Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10127400 Supplier Corning™ Supplier No. 4051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.04€
    76.20€ / 200 pièces
    Économisez 7.84€
    9% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Emballage individuel dans une pellicule plastique facile à ouvrir pour un retrait aseptique et l’élimination de l’adhérence statique lors du port de gants en latex
Disposent d’un emballage plastique à ouverture facile pour un retrait aseptique et pour éliminer l’adhérence électrostatique lors du port de gants en latex. Corning™ Stripette™ Les manipulations sérologiques jetables en polystyrène, conditionnées en plastique, comprennent une bandelette grossissante unique à code de couleur pour faciliter la visualisation du ménisque.
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxiques
  • Sans ESB / EST
  • La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
  • Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Longueur (impériale) 11,76 in
Graduations négatives 2,5 ml
Quantité 50/boîte
Type de pointe Rond
Type d’emballage Conditionnement individuel, emballage plastique
Volume (impérial) 0,16 oz.
Couleur Bleu
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 34,8 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique