Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables emballées dans papier / plastique Stripette™, stériles
BIOPHARMA
Code produit 10288370 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10288370 2 ml Vert -
10074450 1 ml Jaune 1000 pièces
10084450 10 ml Orange 200 pièces
10420201 5 ml Bleu 200 pièces
10606151 25 ml Rouge -
10255221 100 ml Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10288370 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4486
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.50€
    271.29€ / 1000 pièces
    Économisez 28.21€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Corning™ Stripette™ Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène, emballées individuellement dans du plastique ou du papier/plastique, sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment lors du port de gants en latex, car l'emballage réduit l'adhérence statique.
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Sans ESB / EST
  • La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Trois options d’emballage : Emballé individuellement, papier/plastique ; Emballé individuellement sous plastique transparent ; conditionné en vrac
  • précision volumétrique de ±2 % à pleine capacité
Note:  L'image présentée est indicative seulement ; la couleur et le volume réels peuvent varier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Longueur (impériale) 10,9 in
Graduations négatives 0,2 ml
Quantité 1000/boîte
Type de pointe Rond
Tolérance ±2%
Type d’emballage Conditionnée individuellement, emballage papier/plastique
Couleur Vert
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 27,7 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique