Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables emballées dans papier / plastique Stripette™, stériles
BIOPHARMA
Code produit 10606151 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10606151 25 ml Rouge -
10074450 1 ml Jaune 1000 pièces
10084450 10 ml Orange 200 pièces
10288370 2 ml Vert -
10420201 5 ml Bleu 200 pièces
10255221 100 ml Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10606151 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4489
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Corning™ Stripette™ Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène, emballées individuellement dans du plastique ou du papier/plastique, sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment lors du port de gants en latex, car l'emballage réduit l'adhérence statique.
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxiques
  • Sans ESB / EST
  • La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
  • Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,2 ml
Longueur (impériale) 13,54 in
Graduations négatives 10 ml
Quantité 200/boîte
Type de pointe Rond
Tolérance ±2%
Type d’emballage Conditionnée individuellement, emballage papier/plastique
Couleur Rouge
Volume (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 34,4 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique