Learn More
Corning Stripette Emballage triple sachet, emballage individuel, papier/plastique
BIOPHARMA
Code produit 10159192 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Longueur (métrique):
27,7 cm
27,8 cm
34,4 cm
34,8 cm
37 cm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Longueur (métrique) Conditionnement
10159192 10 ml 0,1 mL 34,4 cm 200 pièces
10417163 100 ml 1 ml 34,8 cm 100 pièces
10445243 25 ml 0,2 ml 34,4 cm 200 pièces
10611604 50 ml 0,5 ml 37 cm 100 pièces
10221303 1 ml 0,01 mL 27,8 cm 1000 pièces
10231303 2 ml 0,01 mL 27,7 cm 1000 pièces
11333715 5 ml 0,1 mL 34,8 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10159192 Fournisseur Corning Code fournisseur 7015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.41€
    118.78€ / 200 pièces
    Économisez 12.63€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conditionné selon les techniques de salle blanche pour une révolution en matière de sécurité et de praticité. Corning™ Stripette™ Les pipettes sérologiques jetables emballées individuellement dans du papier et du plastique, conditionnées en pack pour salles blanches, sont idéales pour les installations de production de vaccins et de médicaments à base de cellules ou autres salles blanches de laboratoire.
Les pipettes conditionnées sous triple emballage de Corning représentent une révolution en matière de sécurité et de praticité. Cet emballage extraordinaire est idéal pour les installations de production de vaccins et de médicaments sur cellules ou pour d’autres salles blanches de laboratoire.
  • Triple emballage
  • Chaque pipette est conditionnée individuellement dans un emballage papier / plastique à ouverture facile
  • Aucune décontamination par pulvérisation d’alcool n’est nécessaire
  • Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶
  • Apyrogène
  • Sans DNAse / RNAse
  • Humain DNA-free
Remarque : Les Stripettes emballées dans un triple sachet présentent les mêmes caractéristiques et allégations que les Stripettes standard, à l'exception de la stérilité et de l'emballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 %
Calibré Oui
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Culture tissulaire stérile
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Type de graduation Graduations négatives
Longueur (impériale) 13,54 in
Graduations négatives 3 ml
Quantité 200
Type de pointe Rond
Tolérance ±2%
Type d’emballage Triple emballage
Volume (impérial) 0,33 oz.
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 34,4 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique