Learn More
Corning Stripette Emballage triple sachet, emballage individuel, papier/plastique
Tous les produits Corning Produits
Description
Les pipettes conditionnées sous triple emballage de Corning représentent une révolution en matière de sécurité et de praticité. Cet emballage extraordinaire est idéal pour les installations de production de vaccins et de médicaments sur cellules ou pour d’autres salles blanches de laboratoire.
- Triple emballage
- Chaque pipette est conditionnée individuellement dans un emballage papier / plastique à ouverture facile
- Aucune décontamination par pulvérisation d’alcool n’est nécessaire
- Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶
- Apyrogène
- Sans DNAse / RNAse
- Humain DNA-free
Remarque : Les Stripettes emballées dans un triple sachet présentent les mêmes caractéristiques et allégations que les Stripettes standard, à l'exception de la stérilité et de l'emballage.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2 % |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | Apyrogènes, sans DNase ni RNase |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Culture tissulaire stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1 ml |
| Type de graduation | Graduations négatives |
| Afficher plus |