Learn More
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
119.00€ - 486.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 862121-57-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C4F12N2O8S4Sr |
| Poids moléculaire (g/mol) | 647.891 |
| Numéro MDL | MFCD23380176 |
| Clé InChI | DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt |
| CID PubChem | 134159298 |
| Nom IUPAC | strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide |
| SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15472837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.03 |
1g |
119.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15482837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.06 |
5g |
486.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 862121-57-1 | |
| 647.891 | |
| DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N | |
| 134159298 | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] |
| C4F12N2O8S4Sr | |
| MFCD23380176 | |
| Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt | |
| strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide |
Spécification
| Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| C4F12N2O8S4Sr | |
| MFCD23380176 | |
| Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] | |
| 647.891 | |
| 647.91 |
| 862121-57-1 | |
| [(CF3SO2)2N]2Sr | |
| UN3261 | |
| DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N | |
| strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide | |
| 134159298 | |
| Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen