Learn More
Strontium chloride, anhydrous, 95%
Artikelnummer. 11356608
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11356608 500 g 500g
11346608 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11356608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012202.36
 Restricted Item
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10476-85-4
It is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-85-4
MDL Number MFCD00011249
Spezifikation
Boiling Point 1250°C
Melting Point 873°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Odor Odorless
Refractive Index 1.65
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.052 g/mL
Merck Index 14,8840
Solubility Information Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Formula Weight 158.53
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Strontium chloride, Anhydrous
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.