Learn More
Cole-Parmer™ Tige de cornue de plaque chauffante/agitateur
Code produit 11466498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SR1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11466498 SR1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11466498 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0480591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.25€
    62.39€ / 1 pièces
    Économisez 6.86€
    9% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tige de cornue pour votre plaque chauffante, agitateur et/ou plaque chauffante agitatrice.
  • Statif SR1
Spécification
À utiliser avec (équipement) Stuart™ Plaques chauffantes agitatrices UC152 et US152
Longueur (impériale) 2 ft.
Longueur (métrique) 600 mm
Modèle SR1
Type Tige
Matériau Acier inoxydable