Learn More
Hoefer™ Unité de gel sous-marine à haut débit SUBHT
Code produit 12635826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bande de chargement colorée
Chambre pour tampon
Couvercle
Câble haute tension de rechange
Joint en silicone
Plateau de migration
Plateau de migration marqué
Porte de coulage
Unité de gel sous-marine à haut débit
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
12635826 Câble haute tension de rechange 1 pièce
12625826 Plateau de migration 1 pièce
12675816 Bande de chargement colorée 1 pièce
12655816 Unité de gel sous-marine à haut débit 1 pièce
12615826 Chambre pour tampon 1 pièce
12655826 Joint en silicone 1 pièce
12665816 Porte de coulage 1 pièce
12695816 Couvercle 1 pièce
12605826 Plateau de migration marqué 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12635826 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SUBLEAD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    135.28€ / 1 pièces
    Économisez 9.72€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
  • Chambre pour tampon
  • Couvercle de sécurité, câbles haute tension
  • Plateau de migration marqué par fluorescence avec portes de coulage
  • Quatre peignes à 30 puits de 1 mm d’épaisseur
  • Bandes de charge colorées
  • De
    Idéal pour les applications de criblage à haut débit comme l’analyse du polymorphisme à simple brin (SSP) après PCR
    • Chargement rapide et sans erreur : Remplir une plaque entière à 96 puits à l'aide d'une pipette multicanaux
    • Analyse simplifiée : étiquettes fluorescentes pour chaque échantillon, imprimées sur un plateau de gel transparent aux UV, permettant une identification instantanée des échantillons (assortie à une plaque à 96 puits) lors de la visualisation post-cycle
    • Débit élevé : Traiter jusqu'à 120 échantillons (plaque 96 puits plus 24 échantillons de contrôle et/ou marqueurs) en 30 minutes
    • Meilleure reproductibilité : Éliminez la variabilité provoquée par la dérive du pH du tampon et la formation de gradients ioniques avec la capacité de recirculation du tampon en option
    • Réduction des besoins en tampon : La conception compacte du réservoir nécessite moins de tampon pour couvrir le gel, ce qui réduit non seulement la consommation de tampon, mais permet un meilleur contrôle des gradients de tension et des durées de cycle
    • Flexibilité optimale : Entièrement compatible avec une large gamme de peignes et d’accessoires pour répondre à tous vos besoins en matière d’analyse de gel standard et à haut débit
    • Cette unité sur gel horizontal à haut débit peut accueillir jusqu’à 120 échantillons et résoudre les brins d’ADN de 50 à 1 000 paires de bases en 30 minutes
    Caractéristiques
    • Dimensions du gel : 15 x 15 cm
    • Volume maximal du tampon : 1,2 L
    • Réglages de puissance maximale : 300 V, 200 mA, 60 W
    • Capacité maximale d'échantillons : 120
    • Température de fonctionnement maximale : 45 °C
    • Utilisation en intérieur : 4-40 °C
    • Humidité : jusqu’à 80 %
    • Dimensions de l'unité : 33,5 cm (L) x 21,5 cm (l) x 7 cm (H)
    • Certifications de sécurité : EN61010-1, CE
    Applications :
    Analyse du polymorphisme à simple brin (SSP)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité de gel sous-marine à haut débit SUBHT
Type Câble haute tension de rechange