Learn More
Sulfuric Acid, 20%, Chem Lab™
Tekniske data
Tekniske data
| Appearance | Colorless |
| pH | <1 |
| Composition | Sulfuric acid 20 vol. % solution |
| Concentration | 368g H2SO4/l H2O |
| Density | 1.22g/mL |
| Odor | Odorless |
| Quantity | 5 L |
| Physical Form | Liquid |
| Solubility Information | Soluble in Water |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulphuric acid 20 vol. % solution
- Danger
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 A
- H290-May be corrosive to metals.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?