Learn More
Sulindac, MedChemExpress
Descrizione
Sulindac is used to reduce pain, swelling, and joint stiffness from arthritis. Sulindac is also used for the research of arthritis of the spine, gouty arthritis. Sulindac, as an immunomodulatory agent, can downregulate PD-L1 through the blockade of NF-κB signaling and modulates the response of pMMR colorectal cancer (CRC) to anti-PD-L1 immunotherapy, inhibits the development and progression of colorectal cancer CRC. Sulindac also inhibits TGF-β1- induced epithelial-mesenchymal transition (EMT) and suppresses lung cancer cell migration and invasion via downregulation of SIRT1.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Sulindac |
| CAS | 38194-50-2 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H17FO3S |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | MK-231 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (280.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(CC(C1=C2C=CC(F)=C1)=C(/C2=C/C3=CC=C(C=C3)S(C)=O)C)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 356.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?