Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Tubes de culture cellulaire
- Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
Code produit 16684072 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à double position
Bouchon à joint
Non inclus
Prise interne à double position
Matériau:
Polystyrène
Résine de polypropylène USP de classe VI
Résine en polypropylène
Quantité d’emballage:
1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton
1000/boîte
125/sachet ; 1000/boîte
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
3 000/boîte
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
3000 pièces
500 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Type de bouchon | Matériau | Quantité d’emballage | Couleur | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 16684072 | Bouchon à double position | Polystyrène | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton | Naturel | 500 pièces |
| 16674072 | Bouchon à double position | Résine en polypropylène | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel | 1000 pièces |
| 16694072 | Bouchon à double position | Résine en polypropylène | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton | Naturel | 500 pièces |
| 16664072 | Bouchon à double position | Polystyrène | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel | 1000 pièces |
| 16614082 | Bouchon à joint | Résine en polypropylène | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton | Naturel | 500 pièces |
| 16604082 | Bouchon à joint | Polystyrène | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton | Naturel | 500 pièces |
| 16634072 | Prise interne à double position | Polystyrène | 1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton | Naturel | 1000 pièces |
| 16634082 | Non inclus | Résine de polypropylène USP de classe VI | 1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton | Naturel | 1000 pièces |
| 16654072 | Non inclus | Résine en polypropylène | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel | 1000 pièces |
| 16644082 | Non inclus | Résine de polypropylène USP de classe VI | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton | Naturel | 500 pièces |
| 16624072 | Non inclus | Résine en polypropylène | 3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | Naturel | 3000 pièces |
| 16624082 | Non inclus | Polystyrène | 1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton | Naturel | 1000 pièces |
| 16644072 | Non inclus | Polystyrène | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel | 1000 pièces |
| 17275704 | Non inclus | Polystyrène | 3 000/boîte | Transparent | 3000 pièces |
| 17285704 | Non inclus | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Naturel | 1000 pièces |
| 17255714 | Bouchon à double position | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Naturel | 1000 pièces |
| 17235714 | Non inclus | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Bleu | 1000 pièces |
| 17245714 | Non inclus | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Vert | 1000 pièces |
| 17225714 | Non inclus | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Violet | 1000 pièces |
| 17215714 | Non inclus | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Rouge | 1000 pièces |
| 17205714 | Non inclus | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Orange | 1000 pièces |
| 17275714 | Non inclus | Résine en polypropylène | 125/sachet ; 1000/boîte | Naturel | 125 pièces |
| 17265714 | Non inclus | Polystyrène | 125/sachet ; 1000/boîte | Naturel | 125 pièces |
| 17295704 | Non inclus | Résine en polypropylène | 1000/boîte | Jaune | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Code produit
16684072
Fournisseur
Labcon
Code fournisseur
33353350009
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
260.30€
118.07€ / 500 pièces
Économisez 142.23€
54% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
77.54 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Joint avec bouchon ou bouchons à
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| FCR max. | 1 500 RCF |
| Type de produit | Tube à fond rond |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Type de bouchon | Bouchon à double position |
| Couleur | Naturel |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Usage unique |
| Graduée | Non |
| À utiliser avec (application) | Culture |
| Longueur (impériale) | 2,95 in |
| Quantité d’emballage | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton |
| Quantité | 25 tubes/sachet |
| À utiliser avec (équipement) | Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire |
| Gamme de produits | SuperClear |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |
| Afficher plus Afficher moins |