Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis autoportants de 2,0 ml SuperClear™
GREENER_CHOICE
Code produit 16654112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon fixé
Bouchon à vis
Non inclus
Conditionnement:
50 tubes/sac, 10 sacs/paquet, 10 paquets/carton.
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés/paquet, 10 paquets/carton.
500 tubes/sac, 10 sacs/carton.
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement unitSize
16654112 Non inclus 500 tubes/sac, 10 sacs/carton. 500 pièces
16664112 Bouchon à vis 500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés/paquet, 10 paquets/carton. 500 pièces
16674112 Bouchon fixé 50 tubes/sac, 10 sacs/paquet, 10 paquets/carton. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16654112 Fournisseur Labcon Code fournisseur 36208700009
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tubes autoportants avec graduations moulées et emplacement pour étiquette.
  • Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
  • Tubes autoportants
  • Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Congelables juqu’à -80°C ; autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Description Sans bouchon
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2,0 ml
Couleur Naturel
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec (application) Centrifugation
Conditionnement 500 tubes/sac, 10 sacs/carton.
Volume (métrique) 2,0 ml
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
Stérilité Non stérile
Gamme de produits Microtubes à centrifuger SuperClear™
Graduated Oui
Type de bouchon Non inclus
FCR max. RCF de 20000