Learn More
Labcon™ Tubes de prélèvement et de transport pour échantillons SuperClear™
Code produit 17567926 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17567926 5 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17567926 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 38138700089
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes à microcentrifuger pour le prélèvement et le transport des échantillons sont munis de bouchons à vis annulaires en élastomère moulé.
  • Joint en élastomère moulé intégré
  • Avec graduations moulées et surface d’écriture
  • Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
  • Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Autoclavable (avec les bouchons fixés)
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 5 mL
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 1 000/Carton
Nb par paquet 500/paquet
Conditionnement 500 tubes/sac, 2 sacs/carton.
Quantité 500 tubes/sachet, 2 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 15,2 mm
ACT Label Oui
Forme du fond Conique (autoportant)
Type de bouchon Bouchon à vis
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Hauteur (métrique) 60,2 mm
Graduated Oui
FCR max. 12,000 x g