Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 100 μEmbouts de pipettes à faible rétention
Artikelnummer. 17527876
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Packungsgröße:
1000 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (métrique) Stérilité unitSize
17527876 100 μl Non stérile 1000 pièces
16661943 200 μl Non stérile 960 pièces
16671943 200 μl Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17527876 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 11678000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ces cônes de pipette à pointes biseautées sont conditionnés de façon pratique dans des sachets ou des portoirs refermables.
  • Convient aux modèles 100 et 200 μPipettes L
  • Pointe biseautée
  • Protéase, ADN humain, ATP , sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • polypropylène USP Résine de classe VI
  • Fabriqué en USA
Spezifikation
Volume (métrique) 100 μl
Volume (métrique) distribué 100 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Biseauté
Quantité 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) 100 et 200 μPipettes L
Graduée Non
Gamme de produits SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.