Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Code produit 16601923
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
1056 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
16601923 Stérile Rack, 96 960 pièces
16681913 Non stérile Recharge 1056 pièces
16691913 Non stérile Rack, 96 960 pièces
17507836 Non stérile Emballé 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16601923 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10669650069
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette à faible rétention avec pointes UltraFine™ sont disponibles dans des portoirs, des recharges ou des sachets refermables.
  • Convient aux pipeteurs de type LTS de 20 μl Rainin™
  • Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Très faible rétention de liquide
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Couleur de rack Violet
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,9 in
Longueur (métrique) 48,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format Rack, 96
Type de pointe FlexTop
Quantité 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 10 boîtes/carton
Conditions d’expédition RT
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène