Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 200 μl avec alésage large
Code produit 17517866
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack, 96
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
17517866 Non stérile Emballé 1000 pièces
17537866 Stérile Rack, 96 960 pièces
17527866 Non stérile Rack, 96 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17517866 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 11648000009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette à pointe biseautée offrent une faible rétention et sont disponibles en sachets ou sur portoir.
  • Convient aux pipettes standard de 200 μl
  • Avec orifice de 1,45 mm de large pour les échantillons visqueux
  • S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Protéase, ADN humain, ATP , RNase/DNase, sans endotoxines
À utiliser avec (application) Micropipetage
Format Emballé
Type de pointe À orifice large
Quantité 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
Graduée Non
Matériau Résine en polypropylène