Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 250 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
Code produit 17517836
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
17517836 Non stérile Emballé 1000 pièces
16611923 Non stérile Recharge 960 pièces
16621923 Non stérile Rack, 96 960 pièces
16631923 Stérile Rack, 96 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17517836 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 10678000009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette à faible rétention avec pointe UltraFine™ se fixent facilement avec des forces d’éjection inférieures à 3 kg.
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,01 in
Longueur (métrique) 51,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Ultrafine
Quantité 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 50, 100, 200 μl