Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 300 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
Code produit 17577856
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Minirecharge
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
384 pièces
768 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format unitSize
17577856 Non stérile Emballé 1000 pièces
16681933 Non stérile Recharge 768 pièces
16691933 Non stérile Rack, 96 960 pièces
16601943 Stérile Rack, 96 960 pièces
17567856 Non stérile Minirecharge 384 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17577856 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 11608000009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette gradués à faible rétention sont dotés de pointes UltraFine™ et sont disponibles en mini recharges, sachets refermables ou portoirs.
  • Convient aux pipeteurs de type LTS de 300 μl Rainin™
  • Faibles forces d’insertion et d’éjection, inférieures à 3 kg
  • Très faible rétention de liquide
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États
Spécification
Volume (métrique) 300 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,18 in
Longueur (métrique) 55,6 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Protéase, ADN humain, ATP , RNase/DNase, sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Ultrafine
Quantité 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits SuperSlik
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 50, 100 μl