Learn More
Hellma Semi-micro cuves en quartz Suprasil™
Description
- Très résistant aux produits chimiques
- Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3500 μl |
| Matériau | Silice cristalline |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Longueur (métrique) | 12,5 mm |
| Comprend | Bouchon en PTFE |
| Quantité | Pièce |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | UV/VIS (200 à 2 500 nm) |
| Hauteur (métrique) | 46 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5 mm |
| Afficher plus |