Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes filtrées à faible rétention Sure One™
GREENER_CHOICE
Code produit 16440875 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1 000 μl
Longueur (métrique):
3,13 cm
4,57 cm
5,03 cm
5,84 cm
8,89 cm
Conditionnement:
960 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) unitSize
16440875 200 μl 5,84 cm 960 pièces
16490865 10 μl 3,13 cm 960 pièces
16470865 10 μl 4,57 cm 960 pièces
16480865 20 μl 4,57 cm 960 pièces
16420875 20 μl 5,03 cm 960 pièces
16430875 50 μl 5,03 cm 960 pièces
16410875 100 μl 5,03 cm 960 pièces
16450875 300 μl 5,84 cm 960 pièces
16400875 1 000 μl 8,89 cm 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Usage unique uniquement
Code produit 16440875
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Usage unique uniquement
Les pointes de pipettes à faible rétention SureOne™ Fisherbrand™ parviennent à limiter la formation de films liquides et s’accumulent sur les parois de pointes pendant la distribution, ce qui permet une récupération et une reproductibilité max
Fisherbrand™ SureOne™ Les embouts à faible rétention minimisent avec succès la formation de film liquide et l’accumulation sur les parois de l’embout pendant la distribution, ce qui permet une récupération et une reproductibilité maximales des échantillons.
  • La technologie de faible rétention permet d’optimiser la récupération des échantillons
  • Rack de filtration stérile avec technologie de filtration à petit diamètre offrant une protection contre les aérosols
  • Lot traçable et certifié exempt de : RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, biocontamination, inhibiteur de PCR et ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Couleur de rack bleu
Autoclavable Non autoclavable
Précision 0,2 à 0,7%, 0,6 à 1,8%
Longueur (impériale) 2,3 in
Longueur (métrique) 5,84 cm
Certifications/Conformité Certificat de stérilité, certificat d’authenticité
Déclaration de pureté Certifié exempt de : RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, biocontamination, inhibiteur de PCR et ATP, lot traçable
Conditions de stockage conditions ambiantes
À utiliser avec (application) PCR et PCR en temps réel, échantillons visqueux
Méthode de stérilisation Electron Beam
Caractéristiques Technologie à faible rétention, résine ultra-transparente
Format Portoir à charnières
Type de pointe Faible rétention, Version longue, Micro Point, Profil légèrement effilé, Conique
Conditionnement Rack filtré stérile
Quantité 960
Type de produit Pointe de pipette
Code couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits SureOne
Matériau Polypropylène
Graduations 10 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL
Afficher plus Afficher moins
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d