Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
Code produit 11963466 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
100 à 1 000μ L
10 μl à 100 μl
2 à 20 μl
20 μl à 200 μl
30 à 300 μl
Type de pointe:
Biseauté
Faible rétention, Version longue, Low Retention
Micro Point
Micro Point, Version longue
Couleur:
Naturel
Transparent
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de pointe Couleur Conditionnement
11963466 20 μl à 200 μl Micro Point Naturel 960 pièces
11903466 0,1 à 10 μl Micro Point Naturel 960 pièces
13418236 0,1 à 10 μl Micro Point, Version longue Naturel -
11913466 0,1 à 10 μl Micro Point, Version longue Naturel 960 pièces
11977714 0,1 à 20 μl Faible rétention, Version longue, Low Retention Transparent 960 pièces
13428236 2 à 20 μl Biseauté Naturel 4800 pièces
11943466 2 à 20 μl Biseauté Naturel 960 pièces
13438236 10 μl à 100 μl Biseauté Naturel 4800 pièces
11953466 10 μl à 100 μl Biseauté Naturel 960 pièces
13448236 20 μl à 200 μl Micro Point Naturel 4800 pièces
11987714 30 à 300 μl Micro Point Transparent 960 pièces
11973466 100 à 1 000μ L Micro Point Naturel 960 pièces
13458236 100 à 1 000μ L Micro Point Naturel 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11963466
Quantité Prix
1 118.00€ / 960 pièces
5 112.10€ / 960 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Format universel convenant aux pipettes de recherche.
  • Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
  • Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
  • Stériles et transparentes
  • Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
  • Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 μl à 200 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 58 mm
Format Portoir à charnières
Type de pointe Micro Point
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits SureOne
Graduations 10 μl, 50 μl, 100 μl
Afficher plus Afficher moins
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d